Stampa…
2,4-Dimethylthiazole ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1220-25ML D1220-5ML
TCIAD1220-25MLEA 80 EUR
TCIAD1220-25ML TCIAD1220-5ML
2,4-Dimethylthiazole ≥99.0% (by GC)
2,4-Dimethylthiazole
Formula: C₅H₇NS
Peso molecolare: 113,18 g/mol
Punto di ebollizione: 144 °C (1013 hPa)
Densità: 1,0601 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 43°C
MDL Number: MFCD00014509
CAS Number: 541-58-2
EINECS: 208-786-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=942538c4618415ca00364078e36134ae24493e54&vid=942538c4618415ca00364078e36134ae24493e54&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %