Stampa…
5-Fluorouracile ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0151-25G F0151-5G
TCIAF0151-25GEA 89 EUR
TCIAF0151-25G TCIAF0151-5G
5-Fluorouracile ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Fluorouracil
Formula: C₄H₃FN₂O₂
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 283°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006018
CAS Number: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04181
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=917bdd600df5efe7420d18756c0f3c8c82e00d6c&vid=917bdd600df5efe7420d18756c0f3c8c82e00d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency