Stampa…

Gemfibrozil ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: CI-719

G0368-25G G0368-5G
TCIAG0368-25GEA 167 EUR
TCIAG0368-25G TCIAG0368-5G
Gemfibrozil ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Gemfibrozil
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Peso molecolare: 250,34 g/mol
Punto di ebollizione: 159°C
Punto di fusione: 59…61 °C
MDL Number: MFCD00079335
CAS Number: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 14,04388
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff57660e610821b2f211872503b2b175f6d5499&vid=8ff57660e610821b2f211872503b2b175f6d5499&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR