Stampa…
Pentaeritritolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
P0039-500G P0039-25G
TCIAP0039-500GEA 23 EUR
TCIAP0039-500G TCIAP0039-25G
Pentaeritritolo ≥98.0% (by GC)
Pentaeritritolo
Formula: C₅H₁₂O₄
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 276°C
Punto di fusione: 260…264 °C
Densità: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004692
CAS Number: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 14,07111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&vid=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %