Stampa…

2-Thiophenemethanol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol

T1112-25G T1112-500G T1112-100G
TCIAT1112-25GEA 84 EUR
TCIAT1112-25G TCIAT1112-500G TCIAT1112-100G
2-Thiophenemethanol ≥98.0% (by GC)
2-Thiophenemethanol
Formula: C₅H₆OS
Peso molecolare: 114,17 g/mol
Punto di ebollizione: 207°C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,206 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005454
CAS Number: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&vid=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR