Stampa…
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (±)-Tetraidro-2-furilmetanolo
T0106-500ML T0106-25ML
TCIAT0106-500MLEA 26 EUR
TCIAT0106-500ML TCIAT0106-25ML
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico ≥98.0% (by GC)
(±)-Alcool tetraidrofurfurilico
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 176°C
Punto di fusione: < –80 °C
Densità: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005372
CAS Number: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 14,09213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&vid=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %