Stampa…
Alcool furfurilico ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Furfurol
F0076-25ML F0076-500ML
TCIAF0076-25MLEA 16 EUR
TCIAF0076-25ML TCIAF0076-500ML
Alcool furfurilico ≥98.0% (by GC)
Alcool furfurilico
Formula: C₅H₆O₂
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 78°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003252
CAS Number: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&vid=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %