Stampa…
Glicole dietilenico monobutiletere ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Butossietossi) etanolo, Dietileneglicol (mono) butiletene
B0699-25ML B0699-500ML
TCIAB0699-25MLEA 16 EUR
TCIAB0699-25ML TCIAB0699-500ML
Glicole dietilenico monobutiletere ≥99.0% (by GC)
Glicole dietilenico monobutiletere
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 230°C
Punto di fusione: -68°C
Densità: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002881
CAS Number: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 14,01557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&vid=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %