1-(2-Pyridyl)piperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₃N₃ Punto di ebollizione: 122°C Punto di fusione: 85…87 °C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006216 CAS Number: 34803-66-2 EINECS: 252-220-3 |
|
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |