Stampa…
1-Methylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
M2173-25G M2173-5G
TCIAM2173-25GEA 189 EUR
TCIAM2173-25G TCIAM2173-5G
1-Methylbenzimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylbenzimidazole
Formula: C₈H₈N₂
Punto di ebollizione: 154°C
Punto di fusione: 59…62 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00192275
CAS Number: 1632-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b86b75a6043d69690dd3dabf507a5f226d51cde&vid=1b86b75a6043d69690dd3dabf507a5f226d51cde&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C