α,α,α-Trifluoro-o-xylene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
Formula:
C₈H₇F₃ Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa) Densità: 1,174 g/cm³ (19 °C) |
MDL Number:
MFCD00153204 CAS Number: 13630-19-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |