Stampa…
N-Methylsuccinimide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2207-5G M2207-25G
TCIAM2207-5GEA 92 EUR
TCIAM2207-5G TCIAM2207-25G
N-Methylsuccinimide ≥98.0% (by GC)
N-Methylsuccinimide
Formula: C₅H₇NO₂
Punto di ebollizione: 235°C
Punto di fusione: 66…69 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20.85 °C)
MDL Number: MFCD00005517
CAS Number: 1121-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5f9818827f80e891b4c109334a78a70a33eba6f&vid=b5f9818827f80e891b4c109334a78a70a33eba6f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C