Stampa…
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0497-25G F0497-5G
TCIAF0497-25GEA 66 EUR
TCIAF0497-25G TCIAF0497-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Punto di ebollizione: 199°C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039741
CAS Number: 393-09-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&vid=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %