Stampa…
4,4'-Difluorobenzophenone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1797-25G D1797-500G D1797-100G
TCIAD1797-25GEA 20 EUR
TCIAD1797-25G TCIAD1797-500G TCIAD1797-100G
4,4'-Difluorobenzophenone ≥99.0% (by GC)
4,4'-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Punto di ebollizione: 170 - 172 °C (10 -rr)
Punto di fusione: 140…141 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000353
CAS Number: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&vid=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency