2-(3-Fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
F0776-1G
F0776-5G
TCIAF0776-1GEA
20
EUR
TCIAF0776-1G
TCIAF0776-5G
2-(3-Fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formula:
C₈H₉FO Peso molecolare: 140.16 g/mol Punto di ebollizione: 90°C Densità: 1.12 Flash Pt: 107°C |
MDL Number:
MFCD00045998 CAS Number: 52059-53-7 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |