Stampa…
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F0662-1G F0662-5G
TCIAF0662-1GEA 21 EUR
TCIAF0662-1G TCIAF0662-5G
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17 g/mol
Punto di ebollizione: 243 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…54 °C
MDL Number: MFCD00042290
CAS Number: 74457-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526e51ccbbd0e9f1f999daa2e22ba02df40626b6&vid=526e51ccbbd0e9f1f999daa2e22ba02df40626b6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C