Stampa…

1-Cyclohexylpiperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

C1783-25G C1783-5G
TCIAC1783-25GEA 118 EUR
TCIAC1783-25G TCIAC1783-5G
1-Cyclohexylpiperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Cyclohexylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28…32 °C
MDL Number: MFCD00044809
CAS Number: 17766-28-8
EINECS: 241-750-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=286497f3256162ab2ff2bb3659a464eec55926b8&vid=286497f3256162ab2ff2bb3659a464eec55926b8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR