Stampa…
Valeronitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Pentanenitrile
V0008-25ML V0008-500ML
TCIAV0008-25MLEA 16 EUR
TCIAV0008-25ML TCIAV0008-500ML
Valeronitrile ≥98.0% (by GC)
Valeronitrile
Formula: C₅H₉N
Peso molecolare: 83.13 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: –96°C
Flash Pt: 40°C
MDL Number: MFCD00001974
CAS Number: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 3273
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&vid=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %