Stampa…
p-Toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Methylbenzonitrile, p-Methylbenzonitrile
T0307-25G T0307-500G T0307-100G
TCIAT0307-25GEA 25 EUR
TCIAT0307-25G TCIAT0307-500G TCIAT0307-100G
p-Toluonitrile ≥98.0% (by GC)
p-Toluonitrile
Formula: C₈H₇N
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Punto di ebollizione: 218°C
Punto di fusione: 25…28 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001827
CAS Number: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 14,09538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1586e4c00d4a52719cdfcbf1af270a3b1caefdcd&vid=1586e4c00d4a52719cdfcbf1af270a3b1caefdcd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency