Stampa…
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
C1005-25G C1005-5G
TCIAC1005-25GEA 50 EUR
TCIAC1005-25G TCIAC1005-5G
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Peso molecolare: 171,12 g/mol
Punto di ebollizione: 81°C
Punto di fusione: 35…38 °C
Densità: 1,2784 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: (coppa chiusa)
MDL Number: MFCD00001826
CAS Number: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f6a78afe7a9f1d8c56c738f4dcacdad94bd7eb3&vid=9f6a78afe7a9f1d8c56c738f4dcacdad94bd7eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %