Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B1896-25G B1896-5G
TCIAB1896-25GEA 126 EUR
TCIAB1896-25G TCIAB1896-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₃F₆N
Peso molecolare: 239,12 g/mol
Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000379
CAS Number: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9d2cb956267f48ca37e8a21c49db21327e71955&vid=c9d2cb956267f48ca37e8a21c49db21327e71955&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 19.0 to 23.0 deg-C