Stampa…
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Cyanobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
C1004-25G C1004-5G
TCIAC1004-25GEA 63 EUR
TCIAC1004-25G TCIAC1004-5G
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
Peso molecolare: 171,12 g/mol
Punto di ebollizione: 206°C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,2886 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90°C
MDL Number: MFCD00001791
CAS Number: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&vid=3d92794389698db12e91aaa1bbc5701f5e7cbba3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %