Stampa…

4-Chlorobutyronitrile ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

C0925-25ML C0925-500ML
TCIAC0925-25MLEA 34 EUR
TCIAC0925-25ML TCIAC0925-500ML
4-Chlorobutyronitrile ≥97.0% (by GC)
4-Chlorobutyronitrile
Formula: C₄H₆ClN
Peso molecolare: 103,55 g/mol
Punto di ebollizione: 194°C
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 108°C
MDL Number: MFCD00001972
CAS Number: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c62f72df14b16cedd4575c0c4dc760c8f2e63d&vid=56c62f72df14b16cedd4575c0c4dc760c8f2e63d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 1.0

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR