4-Chloro-N-methylaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈ClN Punto di ebollizione: 142°C Densità: 1,169 g/cm³ (12 °C) Flash Pt: 51°C |
MDL Number:
MFCD00000614 CAS Number: 932-96-7 EINECS: 213-262-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |