2-(4-Chlorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉ClO Punto di ebollizione: 153°C Densità: 1,189 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00002899 CAS Number: 1875-88-3 EINECS: 217-506-4 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |