Stampa…
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0563-25G I0563-5G
TCIAI0563-25GEA 110 EUR
TCIAI0563-25G TCIAI0563-5G
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Formula: C₈H₆ClNO
Punto di ebollizione: 124°C
Densità: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013858
CAS Number: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 3428
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&vid=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 21.0 to 25.0 deg-C