Stampa…
2-Chloroethyl methyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1173-25ML C1173-500ML C1173-100ML
TCIAC1173-25MLEA 21 EUR
TCIAC1173-25ML TCIAC1173-500ML TCIAC1173-100ML
2-Chloroethyl methyl ether ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl methyl ether
Formula: C₃H₇ClO
Punto di ebollizione: 92°C
Punto di fusione: –55…55 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 8°C
MDL Number: MFCD00000972
CAS Number: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cd3ed0b93544bf2fddc8baaff46c9d791934be7&vid=9cd3ed0b93544bf2fddc8baaff46c9d791934be7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %