Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
C1515-25G C1515-5G
TCIAC1515-25GEA 168 EUR
TCIAC1515-25G TCIAC1515-5G
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042207
CAS Number: 78068-85-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e61bfa960a93aca75bfa913bd49d406834dfe07&vid=8e61bfa960a93aca75bfa913bd49d406834dfe07&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %