Stampa…
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1172-25ML C1172-500ML
TCIAC1172-25MLEA 49 EUR
TCIAC1172-25ML TCIAC1172-500ML
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl ethyl ether
Formula: C₄H₉ClO
Punto di ebollizione: 108°C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,0572 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 6°C
MDL Number: MFCD00000974
CAS Number: 628-34-2
EINECS: 211-037-9
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&vid=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %