Stampa…
4-Chloro-m-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,3-diamine, 4-Chloro-1,3-diaminobenzene, 4-Chloro-1,3-phenylenediamine
C0710-25G C0710-5G
TCIAC0710-25GEA 167 EUR
TCIAC0710-25G TCIAC0710-5G
4-Chloro-m-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-m-phenylenediamine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142.59 g/mol
Punto di ebollizione: 280
Punto di fusione: 91
MDL Number: MFCD00025284
CAS Number: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&vid=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C