Stampa…
2-(2-Chlorophenyl)ethanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C2169-1G C2169-5G
TCIAC2169-1GEA 16 EUR
TCIAC2169-1G TCIAC2169-5G
2-(2-Chlorophenyl)ethanol ≥97.0% (by GC)
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
MDL Number: MFCD00002888
CAS Number: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9aaa1fbb1c02191a41b3133d54c8678dd68d56c&vid=e9aaa1fbb1c02191a41b3133d54c8678dd68d56c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %