Stampa…
Bis(2-cloroetile) etere ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Chloroethyl ether
B0472-25G B0472-500G
TCIAB0472-25GEA 18 EUR
TCIAB0472-25G TCIAB0472-500G
Bis(2-cloroetile) etere ≥99.0% (by GC)
Bis(2-cloroetile) etere
Formula: C₄H₈Cl₂O
Peso molecolare: 143.01 g/mol
Punto di ebollizione: 178°C
Punto di fusione: –47°C
Flash Pt: 55°C
MDL Number: MFCD00000975
CAS Number: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,03066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&vid=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %