Stampa…
4-Butylphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B3205-1G B3205-5G
TCIAB3205-1GEA 19 EUR
TCIAB3205-1G TCIAB3205-5G
4-Butylphenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
4-Butylphenyl isocyanate
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175,23 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Densità: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 108°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013882
CAS Number: 69342-47-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9436f273e80b4a3ad5d85d4a9d5321362c0fb1b&vid=c9436f273e80b4a3ad5d85d4a9d5321362c0fb1b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %