1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₅BF₄N₂ Punto di ebollizione: ? 200 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –71 °C Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: ≥ 110 °C |
MDL Number:
MFCD03095449 CAS Number: 174501-65-6 UN: 1760 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |