Stampa…
4-Butoxyphenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Hydroquinone monobutyl ether
B0923-25G B0923-500G
TCIAB0923-25GEA 40 EUR
TCIAB0923-25G TCIAB0923-500G
4-Butoxyphenol ≥97.0% (by GC)
4-Butoxyphenol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 165°C
Punto di fusione: 65…66 °C
MDL Number: MFCD00002336
CAS Number: 122-94-1
EINECS: 204-583-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7ed1e0a9bae5fcfd9d435d32ac4f4b7f40cbdad&vid=e7ed1e0a9bae5fcfd9d435d32ac4f4b7f40cbdad&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C