Stampa…
1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Bromo-4-n-propoxybenzene, 4-Propoxybromobenzene, 1-Bromo-4-propoxylbenzene
B3639-25G B3639-5G
TCIAB3639-25GEA 331 EUR
TCIAB3639-25G TCIAB3639-5G
1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-propoxybenzene
Formula: C₉H₁₁BrO
Peso molecolare: 215,09 g/mol
Punto di ebollizione: 240°C
MDL Number: MFCD00156160
CAS Number: 39969-56-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=517faa17ba40f602d1be59ba968f697d33419c75&vid=517faa17ba40f602d1be59ba968f697d33419c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %