4-Bromo-2-fluorobiphenyl ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₈BrF Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 38,5 °C Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00051716 CAS Number: 41604-19-7 EINECS: 255-453-9 UN: 3152 ADR: 9,II |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |