Stampa…
m-Cresidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylaniline, m-Cresidine, 2-Methyl-p-anisidine, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Amino-5-methoxytoluene, 4-Amino-3-methylanisole
M1474-25G M1474-500G
TCIAM1474-25GEA 76 EUR
TCIAM1474-25G TCIAM1474-500G
m-Cresidina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
m-Cresidina
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di ebollizione: 249°C
Punto di fusione: 13°C
Densità: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007735
CAS Number: 102-50-1
EINECS: 203-036-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d368cf785b18fcb7bba2079074ef74d34d2ff1c2&vid=d368cf785b18fcb7bba2079074ef74d34d2ff1c2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %