Stampa…
p-Fenetidina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Etossianilina
P0090-25G P0090-500G
TCIAP0090-25GEA 16 EUR
TCIAP0090-25G TCIAP0090-500G
p-Fenetidina ≥98.0% (by GC)
p-Fenetidina
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 254°C
Punto di fusione: 5°C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 116°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007865
CAS Number: 156-43-4
EINECS: 205-855-5
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=894deeea54f509581256cf871bda2326de07985f&vid=894deeea54f509581256cf871bda2326de07985f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %