Stampa…
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
T1023-1G T1023-25G T1023-5G
TCIAT1023-1GEA 37 EUR
TCIAT1023-1G TCIAT1023-25G TCIAT1023-5G
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina
Formula: C₁₆H₂₀N₂
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007748
CAS Number: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e49d9629b74d08c5a0a699b5ac2790dd8dd317b&vid=3e49d9629b74d08c5a0a699b5ac2790dd8dd317b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 172.0 deg-C