6-Methoxy-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-1-methoxy-3-methylbenzene, 6-Methyl-o-anisidine, 2-Methoxy-6-methylaniline, 6-Methoxy-o-toluidine, 2-Amino-3-methylanisole, 2-Amino-3-methoxytoluene, 1-Amino-2-methoxy-6-methylbenzene
Formula:
C₈H₁₁NO Punto di ebollizione: 116°C Punto di fusione: 26…29 °C Densità: 1,039 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00075455 CAS Number: 50868-73-0 |
|
Appearance | White to Brown to Dark green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |