Stampa…

o-Fenetidina ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2-Etossianilina

P0089-25G P0089-500G
TCIAP0089-25GEA 16 EUR
TCIAP0089-25G TCIAP0089-500G
o-Fenetidina ≥98.0% (by GC)
o-Fenetidina
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 232°C
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,0508 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 80°C
MDL Number: MFCD00007689
CAS Number: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&vid=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR