Stampa…
2-(2-Aminophenyl)ethanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Aminophenyl)ethyl alcohol, 2-Aminophenethyl alcohol
A2327-25G A2327-5G
TCIAA2327-25GEA 264 EUR
TCIAA2327-25G TCIAA2327-5G
2-(2-Aminophenyl)ethanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137.18 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
Punto di fusione: 89
Densità: 1.045
MDL Number: MFCD00007754
CAS Number: 5339-85-5
EINECS: 226-275-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5fef110ca8b46a0c9532d9f8eaede75f26e5e5a&vid=e5fef110ca8b46a0c9532d9f8eaede75f26e5e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %