Stampa…
Methyl-10-undecenoate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
U0036-25ML U0036-500ML U0036-100ML
TCIAU0036-25MLEA 16 EUR
TCIAU0036-25ML TCIAU0036-500ML TCIAU0036-100ML
Methyl-10-undecenoate ≥96.0% (by GC)
Methyl-10-undecenoate
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 248°C
Densità: 0,889 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 122°C
MDL Number: MFCD00016689
CAS Number: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d674a28b1403e1e3afa4de79720960d30414d094&vid=d674a28b1403e1e3afa4de79720960d30414d094&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %