Stampa…
Ethyl-10-undecenoate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 10-Undecenoic acid ethyl ester
E0771-250G E0771-25G
TCIAE0771-250GEA 143 EUR
TCIAE0771-250G TCIAE0771-25G
Ethyl-10-undecenoate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-10-undecenoate
Formula: C₁₃H₂₄O₂
Peso molecolare: 212,33 g/mol
Punto di ebollizione: 259°C
Punto di fusione: –38°C
Densità: 0,879 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00009220
CAS Number: 692-86-4
EINECS: 211-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&vid=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %