Stampa…
Undec-10-enoyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
U0008-250ML U0008-25ML
TCIAU0008-250MLEA 236 EUR
TCIAU0008-250ML TCIAU0008-25ML
Undec-10-enoyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Undec-10-enoyl chloride
Formula: C₁₁H₁₉ClO
Punto di ebollizione: 93°C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93°C
MDL Number: MFCD00000772
CAS Number: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&vid=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %