Stampa…
Undec-10-enoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
U0007-25G U0007-400G
TCIAU0007-25GEA 16 EUR
TCIAU0007-25G TCIAU0007-400G
Undec-10-enoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Undec-10-enoic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Punto di ebollizione: 275°C
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 146 °C
MDL Number: MFCD00004442
CAS Number: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 14,09848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fa48934975d805ed34ebff7017bce7af747a920&vid=9fa48934975d805ed34ebff7017bce7af747a920&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %