Stampa…
1,8-Naphthalimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Naphthalene-1,8-dicarboximide
N0456-250G N0456-25G
TCIAN0456-250GEA 276 EUR
TCIAN0456-250G TCIAN0456-25G
1,8-Naphthalimide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,8-Naphthalimide
Formula: C₁₂H₇NO₂
Peso molecolare: 197,19 g/mol
Punto di ebollizione: 475 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 299…300 °C
Densità: 1,482 g/cm³ (19.85 °C)
MDL Number: MFCD00006920
CAS Number: 81-83-4
EINECS: 201-379-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcea23b146113210b245d8488eb65835dd35f6ea&vid=dcea23b146113210b245d8488eb65835dd35f6ea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %