Stampa…
1,6-Bis(dimethylamino)hexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
T0537-25ML T0537-500ML
TCIAT0537-25MLEA 16 EUR
TCIAT0537-25ML TCIAT0537-500ML
1,6-Bis(dimethylamino)hexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Formula: C₁₀H₂₄N₂
Peso molecolare: 172,31 g/mol
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0,8064 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 75°C
MDL Number: MFCD00008339
CAS Number: 111-18-2
EINECS: 203-842-9
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e2b578d0ac95c9e5ac94fb142f34244df6c0c81&vid=5e2b578d0ac95c9e5ac94fb142f34244df6c0c81&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %