Stampa…
1,4-Diacetoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1803-25G D1803-500G
TCIAD1803-25GEA 18 EUR
TCIAD1803-25G TCIAD1803-500G
1,4-Diacetoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Diacetoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 119…123 °C
MDL Number: MFCD00011643
CAS Number: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4c25349f79752dc218b8f2f11d388205293afd&vid=2a4c25349f79752dc218b8f2f11d388205293afd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C